1605034
USP
Roflumilast Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-hydroxybenzamide
About This Item
família API
roflumilast
embalagem
pkg of 30 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H8Cl2F2N2O3/c14-7-4-18-5-8(15)11(7)19-12(21)6-1-2-10(9(20)3-6)22-13(16)17/h1-5,13,20H,(H,18,19,21)
chave InChI
GZHTYXYJBZYTEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3