Documentos Principais
1604552
USP
Rivaroxaban Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
333.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
rivaroxaban
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)C)c1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
InChI
1S/C16H19N3O5/c1-11(20)17-8-14-9-19(16(22)24-14)13-4-2-12(3-5-13)18-6-7-23-10-15(18)21/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,17,20)/t14-/m0/s1
chave InChI
ZINXMVCVGXRHDV-AWEZNQCLSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)