1604563
USP
Rivaroxaban Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]urea
About This Item
Produtos recomendados
família API
rivaroxaban
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)NCC4OC(=O)N(C4)c5ccc(cc5)N6CCOCC6=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
InChI
1S/C29H32N6O9/c36-25-17-41-11-9-32(25)19-1-5-21(6-2-19)34-15-23(43-28(34)39)13-30-27(38)31-14-24-16-35(29(40)44-24)22-7-3-20(4-8-22)33-10-12-42-18-26(33)37/h1-8,23-24H,9-18H2,(H2,30,31,38)/t23-,24?/m0/s1
chave InChI
RMYVVSKNFAMRGJ-UXMRNZNESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)