1602717
USP
Ribavirin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ribavirin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H11N3O6/c12-1-3-4(13)5(14)7(17-3)11-2-9-6(10-11)8(15)16/h2-5,7,12-14H,1H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,7-/m1/s1
chave InChI
JGRLGSOSBSHJIR-FNKGTGPASA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)