1570326
USP
Propafenone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2E)-1-{2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylprop-2-en-1-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
propafenone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H25NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3/b13-12+
chave InChI
STGHQQSGJSJCGH-OUKQBFOZSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Propafenone Hydrochloride
- Propafenone Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Propafenone Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)