1561518
USP
Primaquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Quinocide, 8-(4-Aminopentylamino)-6-methoxyquinoline, N1-(6-Methoxyquinolyl)-1,4-pentanediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
primaquine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCCC(N)C)c1c2ncccc2cc(c1)OC
InChI
1S/C15H21N3O/c1-11(16)5-3-7-17-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-18-15(12)14/h4,6,8-11,17H,3,5,7,16H2,1-2H3
chave InChI
NBAFIBBHADOTMU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Primaquine Phosphate
- Primaquine Phosphate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)