Y0002035
Primaquine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N4-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-1,4-pentanediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
primaquine
fabricante/nome comercial
EDQM
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H21N3O/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3
chave InChI
INDBQLZJXZLFIT-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)