1553815
USP
Pramipexole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dexpramipexole dihydrochloride, (R)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazole dihydrochloride // (R)-Pramipexole dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-6-(propylamino)-benzothiazole-2-amine dihydrochloride, (R)-Pramipexole dihydrochloride, KNS 760704, R-(+)-Pramipexole dihydrochloride, RPPX, SND 919CL2X
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pramipexole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CCCN[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m1../s1
chave InChI
QMNWXHSYPXQFSK-XCUBXKJBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)