1553768
USP
Pramipexole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pramipexole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
chave InChI
DRRYZHHKWSHHFT-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)