1551300
USP
Potassium Trichloroammineplatinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Potassium aminetrichloroplatinate(II), Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cisplatin
fabricante/nome comercial
USP
pf
255 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
chave InChI
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- Cisplatin
- Cisplatin Injection
- Cisplatin for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)