1547550
USP
Polyoxyl 100 stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol monostearate, PEG-100 stearate
About This Item
Produtos recomendados
família API
polyoxyl
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
chave InChI
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1