Documentos Principais
1546194
USP
Polidatina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Piceid, Resveratrol 3-O-β-D-glicopiranosídeo, Resveratrol-3-β-mono-D-glicosídeo
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22O8
Número CAS:
Peso molecular:
390.38
Beilstein:
54837
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
chave InChI
HSTZMXCBWJGKHG-AEGFYQLOSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cloroquina powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
Sigma-Aldrich
C6628
Cloroquina