1545034
USP
Plastic additive 12
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Oleamide, cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
chave InChI
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)