Documentos Principais
1500502
USP
Conjunto de contagem de partículas
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Suspensões de microesferas de poliestireno
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
Formulário
particles
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Conjunto de contagem de partículas Padrão de referência USP destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados.
Também usado para calibração, estudos de recuperação e contagens precisas de partículas para padrões de referência de acordo com os capítulos gerais da farmacopeia dos Estados Unidos (USP):
  • 〈1788.1〉 Método de obscurecimento da luz para a determinação de material particulado subvisível
  • 〈1788.3〉Método de imagem de fluxo para a determinação de material particulado subvisível
  • 〈1788〉 Métodos para a determinação de material particulado subvisível
Além disso, usado em uma avaliação da adequação do sistema de métodos para a preparação do microscópio e para contagens comparativas entre o instrutor e os operadores.
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)