Documentos Principais
1500207
USP
Paroxetine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14FN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
227.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
paroxetine
embalagem
pkg of 50 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C2=CCN(CC2)C.Cl
InChI
1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
chave InChI
ASGHTQNAMCDXPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Paroxetine Related Compound E USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Paroxetine Hydrochloride
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)