Documentos Principais
1500230
USP
Paroxetine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenylpiperidine hydrochloride, (3S,4R)-3-[(Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenylpiperidine hydrochloride hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
347.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
paroxetine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C1C[C@H]([C@@H](CN1)COc2ccc3OCOc3c2)c4ccccc4
InChI
1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18;/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2;1H/t15-,17-;/m0./s1
chave InChI
XLYKTAGGMBYJOB-NBLXOJGSSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)