1496959
USP
Paraldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
paraldehyde
fabricante/nome comercial
USP
densidade
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
chave InChI
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C