76260
Paraldehyde
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
índice de refração
n20/D 1.405
p.e.
123-124 °C
densidade
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
chave InChI
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?