1466663
USP
N-Nitrosodiisopropylamine (NDIPA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 mg (in 1 mL methanol)
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It is also used to prepare standard, standard stock, nitrosamine RS stock, Nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity stock solutions to determine NDIPA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc) by chromatography according to general chapter 〈1469〉 of United States Pharmacopeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)