Documentos Principais
67681
Supelco
N-Nitrosodiisopropylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)