Documentos Principais
67661
Supelco
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.05
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.6 °F - (calculated)
Ponto de fulgor (°C)
65.9 °C - (calculated)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)