Documentos Principais
68102
Supelco
N-Nitrosopiperidine
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Nitrosopiperidine, NPIP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
1.06 g/mL (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=NN1CCCCC1
chave InChI
UWSDONTXWQOZFN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Carcinogen that induces benign and malignant tumors of the respiratory tract, stomach and esophagus in rodents; potent nasal carcinogen in rats.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)