Documentos Principais
1457833
USP
Nebivolol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cloridrato de rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(metileno)]bis[6-fluoro-3,4-di-hidro-2H-1-benzopiran-2-metanol], Narbivolol, Nebilet, R-65824
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25F2NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
441.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nebivolol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
chave InChI
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da Farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP de cloridrato de nebivolol, destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O nebivolol é um antagonista competitivo e altamente seletivo do receptor b1 com propriedades vasodilatadoras leves, possivelmente devido a uma interação com a via da L-arginina/NO, e é usado para o tratamento de hipertensão primária.
O nebivolol é um antagonista competitivo e altamente seletivo do receptor b1 com propriedades vasodilatadoras leves, possivelmente devido a uma interação com a via da L-arginina/NO, e é usado para o tratamento de hipertensão primária. Ele é 40 vezes seletivo para β1 em relação a β2, e não apresenta ASI (atividade simpaticomimética intrínseca).
Nota de análise
Esses produtos destinam-se somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.   ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)