Documentos Principais
Y0002299
Nebivolol
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cloridrato de rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(metileno)]bis[6-fluoro-3,4-di-hidro-2H-1-benzopiran-2-metanol], Narbivolol, Nebilet, R-65824
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25F2NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
441.90
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nebivolol
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
chave InChI
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nebivolol hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O nebivolol é um antagonista competitivo e altamente seletivo do receptor b1 com propriedades vasodilatadoras leves, possivelmente devido a uma interação com a via da L-arginina/NO, e é usado para o tratamento de hipertensão primária.
O nebivolol é um antagonista competitivo e altamente seletivo do receptor b1 com propriedades vasodilatadoras leves, possivelmente devido a uma interação com a via da L-arginina/NO, e é usado para o tratamento de hipertensão primária. Ele é 40 vezes seletivo para β1 em relação a β2, e não apresenta ASI (atividade simpaticomimética intrínseca).
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)