1449711
USP
Nadolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2RS,3SR)-5-(2,3-Dihydroxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O5
Peso molecular:
254.28
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
família API
nadolol
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Nadolol Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Nadolol
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)