1448640
USP
Moxifloxacin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Cyclopropyl-8-fluoro-6-methoxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
moxifloxacin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c2[n](cc([c](c2cc(c1N4C[C@H]5NCCC[C@H]5C4)OC)=O)C(=O)O)C3CC3
InChI
1S/C21H24FN3O4/c1-29-16-7-13-18(25(12-4-5-12)9-14(20(13)26)21(27)28)17(22)19(16)24-8-11-3-2-6-23-15(11)10-24/h7,9,11-12,15,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,15+/m0/s1
chave InChI
UGXNFVOVJRJWHB-XHDPSFHLSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)