1441200
USP
Metolazone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metolazone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
chave InChI
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A3(6559)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)