1437600
USP
Methylsulfonylmethane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methylsulfonylmethane
fabricante/nome comercial
USP
pb
238 °C (lit.)
pf
107-109 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1