1421009
USP
Methscopolamine bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-Scopolamine methyl bromide, Hyoscine methyl bromide, Methscopolamine bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methscopolamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[H][C@]12C[C@@H](C[C@]([H])([C@@]3([H])O[C@@]13[H])[N+]2(C)C)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
chave InChI
CXYRUNPLKGGUJF-RAFJPFSSSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Methscopolamine Bromide Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3