Documentos Principais
SML2728
Sigma-Aldrich
ML375
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-9b-(4-Chlorophenyl)-1-(3,4-difluorobenzoyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one, (S)-9b-(4-Chlorophenyl)-1-(3,4-difluorobenzoyl)-2,3-dihydro-1H-imidazo[2,1-a]isoindol-5(9bH)-one, ML 375, VU0483253
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H15ClF2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
424.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -150 to -175, c = 0.5 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML375 is an orally active, brain-penetrant, potent and M5 subtype-selective muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) negative allosteric modulator (NAM) (IC50 = 300/790 nM against 10 μM NMS-induced Ca2+ mobilization in h/r M5-transfected CHO cells; h/r M1-M4 IC50 >30 μM) that reduces N-methylscopolamine (NMS) ML5 dissociation rate without competing against NMS for receptor binding. M375 shows in vivo efficacy in rat models of substances addiction (cocaine, ethanol, oxycodone) with excellent multispecies pharmacokinetic properties.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Alice E Berizzi et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 43(7), 1510-1517 (2018-02-28)
Despite the cost to both individual and society, alcohol use disorders (AUDs) remain a major health risk within society, and both relapse and heavy drinking are still poorly controlled with current medications. Here we demonstrate for the first time that