SML0893
M8-B hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-Aminoethyl)-N-(4-(benzyloxy)-3-methoxybenzyl)thiophene-2-carboxamide hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)-N-[[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H24N2O3S.ClH/c1-26-20-14-18(9-10-19(20)27-16-17-6-3-2-4-7-17)15-24(12-11-23)22(25)21-8-5-13-28-21;/h2-10,13-14H,11-12,15-16,23H2,1H3;1H
chave InChI
FMQJBHACRTZLME-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience