1409003
USP
Methenamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hexamethylenetetramine, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
família API
methenamine
temperatura de autoignição
770 °F
fabricante/nome comercial
USP
pf
280 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
chave InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)