1409604
USP
Methenamine mandelate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hexamethylenetetramine mandelate salt, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methenamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3.OC(C(O)=O)c4ccccc4
InChI
1S/C8H8O3.C6H12N4/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5,7,9H,(H,10,11);1-6H2
chave InChI
UXNFIJPHRQEWRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Methenamine Mandelate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup