1398009
USP
Methadone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methadone
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H](C(CC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)CC)C)(C)C
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
chave InChI
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Methadone Hydrochloride
- Methadone Hydrochloride Tablets
- Methadone Hydrochloride Injection
- Methadone Hydrochloride Oral Solution
- Methadone Hydrochloride Oral Concentrate
- Methadone Hydrochloride Tablets for Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)