1392002
USP
Mercaptopurine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Mercaptopurine monohydrate, 6-Purinethiol, 6-Thiohypoxanthine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mercaptopurine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
chave InChI
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPAT(5471)
Descrição geral
Aplicação
- Azathioprine
- Azathioprine Sodium for Injection
- Azathioprine Tablets
- Mercaptopurine
- Mercaptopurine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)