1379106
USP
Megestrol acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17α-Acetoxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 17α-Hydroxy-6-methyl-6-dehydroprogesterone 17-acetate, Megestrol 17-acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
megesterol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
chave InChI
RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Descrição geral
Aplicação
- Megestrol Acetate Oral Suspension
- Megestrol Acetate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)