Documentos Principais
700350P
Avanti
Ent-Testosterone
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Ent-17α-hydroxyandrost-4-en-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28O2
Peso molecular:
288.42
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700350P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)