1375058
USP
Mandelic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DL-Mandelic acid, (±)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mandelic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
chave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Sertraline Hydrochloride
- Pregabalin
- Atomoxetine Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3