727075
(R)-(−)-Mandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinônimo(s):
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by BASF
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5%
99%
Formulário
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
pf
131-133 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a chiral acid in the separation of diastereomeric salts for the synthesis of chiral pyridoindole based building block.
- In the study of chiral acid selectivity of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) based chiral conducting polymers.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>374.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 190 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)