1374601
USP
Malic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DL-Malic acid, (±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
família API
malic acid
temperatura de autoignição
644 °F
fabricante/nome comercial
USP
pf
131-133 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Fumaric Acid
- Alanine
- Aspartic Acid
- Maleic Acid
- Calcium Citrate Malate
- Cranberry Fruit Powder
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard