1356734
USP
Ácido L-(+)-lático
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido (S)-2-hidroxipropiônico, Ácido sarcolático
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lactic acid
Ensaio
89.1% (lactic acid basis)
fabricante/nome comercial
USP
técnica(s)
HPLC: suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Fumaric Acid
- Maleic Acid
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard