1356020
USP
Ketamine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)C(=NC)C2(CCCC2)O
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
chave InChI
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)