1347711
USP
Irbesartan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[(1-Oxopentyl)amino]-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]cyclopentanecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
irbesartan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(NC1(CCCC1)C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)=O)=O
InChI
1S/C25H30N6O2/c1-2-3-10-22(32)27-25(15-6-7-16-25)24(33)26-17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-28-30-31-29-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,26,33)(H,27,32)(H,28,29,30,31)
chave InChI
PAKGYCNZUGIDHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Irbesartan
- Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets
- Irbesartan Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)