1333058
USP
Hydroxyzine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, (RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydroxyzine
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
65-70 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
chave InChI
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Hydroxyzine Pamoate
- Hydroxyzine Pamoate Capsules
- Hydroxyzine Hydrochloride
- Hydroxyzine Hydrochloride Oral Solution
- Hydroxyzine Hydrochloride Tablets
- Cetirizine Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)