Documentos Principais
1308200
USP
Hexylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
1098298
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
Lim. expl.
7.4 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
197 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Hexylene glycol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)