ARK2151
Hexylene glycol
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
Lim. expl.
7.4 %
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
pb
197 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)