1305008
USP
Hexachlorophene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hexachlorophene, 2,2′-Methylenebis(3,4,6-trichlorophenol)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hexachlorophene
fabricante/nome comercial
USP
pf
163-165 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2
chave InChI
ACGUYXCXAPNIKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Hexachlorophene Cleansing Emulsion
- Hexachlorophene Liquid Soap
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)