Documentos Principais
696935
Sigma-Aldrich
Chlorpromazine-(dimethyl-d6) oxalate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C17D6H13ClN2S · C2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
414.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
p.e.
200-205 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
ZPEIMTDSQAKGNT-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)