1303024
USP
Haloperidol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
haloperidol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cccc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)(O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2
chave InChI
URVMQMKGIVIILI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Haloperidol
- Haloperidol Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)