PHR8951
Haloperidol Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-{4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]pphenyl}-1-butanon, Haloperidol Impurity D (PhEur), 4,4′-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]butyrophenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
família API
haloperidol
forma
solid
embalagem
pkg of 25 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
chave InChI
KZKALOHEEHRXFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)